Läs mer
Ammoniumjärn(III) oxalattrihydrat, 98 %, rent
Produktkod. 10812441 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
50g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10812441 1 kg Glasflaska 1kg
10214591 50 g Glasflaska 50g
10301580 5 kg Plastflaska 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10812441 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 335100010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 13268-42-3 | C6H18FeN3O15 | 428,06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13268-42-3
Molekylformel C6H18FeN3O15
Molekylvikt (g/mol) 428.06
MDL-nummer MFCD00150137
InChI-nyckel ARJSTCBPHIPXIJ-UHFFFAOYSA-K
Synonym Ammonium ferric oxalate
IUPAC-namn triammoniumhexaoxo-1,4,6,9,10,13-hexaoxa-5-ferraspiro[4.45.45]tridekan-5,5,5-tris(ylium)trihydrat
LEDER [NH4+].[NH4+].[NH4+].O.O.O.O=C1O[Fe+3]234(OC1=O)OC(=O)C(=O)O2.O=C(O3)C(=O)O4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium iron(III) oxalate trihydrate
Färg Klart
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 1 kg
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Analysprocentintervall 98%
Linjär formel (NH4)3Fe(C2O4)3·3H2O
Merck Index 10,533
Formel vikt 428.07
Procent renhet 98%
Kvalitet Ren
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium iron(III) oxalate trihydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.