Läs mer
Ammoniumjärn(III) oxalattrihydrat, 98 %
Produktkod. 11459377
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11459377 500 g 500g
11449377 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11459377 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21411.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
CAS: 13268-42-3 | C6H18FeN3O15 | 428,06 g/mol
Ammoniumjärn(III)oxalattrihydrat används vid framställning av Langmuir-Blodgett magnetiska tunna filmer. Det är också involverat i produktionen av ritningspapper.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Ammoniumjärn(III)oxalattrihydrat används vid framställning av Langmuir-Blodgett magnetiska tunna filmer. Det är också involverat i produktionen av ritningspapper.
Löslighet
Lösligt i vatten. Olösligt i etanol.
Noter
Ljuskänslig och hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13268-42-3
Molekylformel C6H18FeN3O15
Molekylvikt (g/mol) 428.06
MDL-nummer MFCD00150137
InChI-nyckel ARJSTCBPHIPXIJ-UHFFFAOYSA-K
Synonym Ferric ammonium oxalate; Iron(III) ammonium oxalate
IUPAC-namn triammoniumhexaoxo-1,4,6,9,10,13-hexaoxa-5-ferraspiro[4.45.45]tridekan-5,5,5-tris(ylium)trihydrat
LEDER [NH4+].[NH4+].[NH4+].O.O.O.O=C1O[Fe+3]234(OC1=O)OC(=O)C(=O)O2.O=C(O3)C(=O)O4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium iron(III) oxalate trihydrate
Kvantitet 500 g
Känslighet Hygroskopisk; Ljuskänslig
Densitet 1.78
UN-nummer UN3288
Merck Index 14,517
Löslighetsinformation Löslig i vatten. Olöslig i etanol.
Formel vikt 428,07 (374,02 Vattenfattig)
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.