Läs mer
Ammoniumjärn(III) sulfatdodekahydrat, 98+%
Produktkod. 11443137
Change view
Kvantitet:
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11443137 500 g 500g
11453137 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11443137 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16105.36
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 7783-83-7 | FeH28NO20S2 | 482,176 g/mol
Ammoniumjärn(III)sulfatdodekahydrat är ett reagens som används som betningsmedel vid färgning och textiltryck. Det används också i analytisk kemi som en järnstandard. Inom biokemi används ammoniumjärnsulfat som en katalysator för generering av fria radikaler. Ökad aktivitet av xantinoxidas och xantinoxidoreduktas i odlade råttceller har visats i närvaro av ammoniumjärnsulfat. Det kan användas som en järnkälla för att återställa enzymatisk aktivitet i apoenzymer, såsom för sojabönlipoxygenas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Ammoniumjärn(III)sulfatdodekahydrat är ett reagens som används som betningsmedel vid färgning och textiltryck. Det används också i analytisk kemi som en järnstandard. Inom biokemi används ammoniumjärnsulfat som en katalysator för generering av fria radikaler. Ökad aktivitet av xantinoxidas och xantinoxidoreduktas i odlade råttceller har visats i närvaro av ammoniumjärnsulfat. Det kan användas som en järnkälla för att återställa enzymatisk aktivitet i apoenzymer, såsom för sojabönlipoxygenas.
Löslighet
Löslig i vatten (1240 mg/ml vid 25 °C) och 1% (v/v) vattenhaltig HCl (100 mg/ml). Olösligt i alkohol.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7783-83-7
Molekylformel FeH28NO20S2
Molekylvikt (g/mol) 482.176
MDL-nummer MFCD00150004
InChI-nyckel LCPUDZUWZDSKMX-UHFFFAOYSA-K
Synonym ammonium ferric sulfate, ferric ammonium sulfate dodecahydrate, iron ammonium sulfate dodecahydrate, sulfuric acid, ammonium iron 3+ salt 2:1:1 , dodecahydrate, ferric ammonium sulfate, acs, azanium iron 3+ disulfate dodecahydrate, ferric iron ammonium dodecahydrate disulfate, azanium iron +3 cation disulfate dodecahydrate, ammonium iron iii sulfate dodecahydrate, acs 100g
PubChem CID 197097
IUPAC-namn azan;järn(3+);disulfat;dodekahydrat
LEDER [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Fe+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate
Smältpunkt 39 °C till 41 °C
Kvantitet 500 g
Odör Luktfritt
Densitet 1.71
Linjär formel NH4Fe(SO4)2·12H2O
Merck Index 14,521
Löslighetsinformation Löslig i vatten (1240 mg/ml vid 25 °C) och 1% (v/v) vattenhaltig HCl (100 mg/ml). Olöslig i alkohol.
Formel vikt 482,18 (266,00 Vattenfri)
Procent renhet ≥98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Iron(III) ammonium sulfate dodecahydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.