Läs mer
Ammonium Iron(Iii) Sulfate Dodecahydrate, 99%, ACS Reagent, Honeywell™ Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka ProdukterBeskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium Iron(Iii) Sulfate Dodecahydrate |
| Kvantitet | 500 g |
| Linjär formel | NH4Fe(SO4)2 · 12H2O |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vikt | 482.19g/mol |
| Procent renhet | 99% |
| Kvalitet | ACS Reagent |
| Förpackning | Poly Bottle |