Läs mer
Ammoniumjärn(III)sulfatdodekahydrat, ACS, 98,5–102,0 %
Produktkod. 11328178
Change view
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11328178 500 g 500g
11318178 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11328178 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039391.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7783-83-7 | FeH28NO20S2 | 482,176 g/mol
Ammoniumjärn(III)sulfatdodekahydrat används i färgning och tryckning av textilier, som analytiskt labbreagens. Det används ofta som en analytisk standard och har använts i en mängd andra tillämpningar från nanomaterial till allmänna redoxreaktioner. Det spelar en viktig roll för inaktiveringen av mykobakteriofag D29-bakterier som är livskraftig för livsduglig mycobacterium smegmatis och m.tuberculosis. Det kristallina ammoniumjärnsulfatet har visat en användbar funktion som hög absorberad dos och lågtemperaturdosimeter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7783-83-7
Molekylformel FeH28NO20S2
Molekylvikt (g/mol) 482.176
MDL-nummer MFCD00150004
InChI-nyckel LCPUDZUWZDSKMX-UHFFFAOYSA-K
Synonym ammonium ferric sulfate, ferric ammonium sulfate dodecahydrate, iron ammonium sulfate dodecahydrate, sulfuric acid, ammonium iron 3+ salt 2:1:1 , dodecahydrate, ferric ammonium sulfate, acs, azanium iron 3+ disulfate dodecahydrate, ferric iron ammonium dodecahydrate disulfate, azanium iron +3 cation disulfate dodecahydrate, ammonium iron iii sulfate dodecahydrate, acs 100g
PubChem CID 197097
IUPAC-namn azan;järn(3+);disulfat;dodekahydrat
LEDER [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Fe+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate
Smältpunkt 39 °C till 41 °C
Namnnotering För analys ACS
Färg Lila
Fysisk form Brutna kristaller
Kvantitet 500 g
Odör Luktfritt
Utseende Bleklila krossade kristaller
Analysprocentintervall 98.5-102.0%
Densitet 1,71 g/cm3
Löslighetsinformation Fritt löslig i vatten och saltsyra. Olöslig i alkohol.
Formel vikt 482,18 (266,00 Vattenfri)
Kvalitet ACS
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.