Läs mer
Ammoniumjärn(III)sulfatdodekahydrat, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterBeskrivning
H4FeNO8S2.12H2O, CAS-nummer-7783-83-7, 500 g, 230 grader C, lila, 482,19 g/mol, 39 grader C, 150004, pulverburk av plast, 2,5, fast
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 230 °C |
| Smältpunkt | 39 °C |
| Färg | Lila |
| pH | 2.5 |
| Fysisk form | Fast |
| Kvantitet | 1 kg |
| Förpackning | Pulverburk av plast |
| Formel vikt | 482,19 g/mol |