Läs mer
Ammoniumjärn(III)sulfatdodekahydrat, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10569180 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10569180 500 g 500g
10151800 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10569180 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A/4760/53
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
H4FeNO8S2.12H2O, CAS-nummer-7783-83-7, 500 g, 230 grader C, lila, 482,19 g/mol, 39 grader C, 150004, pulverburk av plast, 2,5, fast
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7783-83-7
Molekylformel FeH28NO20S2
Molekylvikt (g/mol) 482.18
MDL-nummer 150004
InChI-nyckel LCPUDZUWZDSKMX-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn järn(3+) ammoniumdodekahydratdisulfat
LEDER [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kokpunkt 230 °C
Smältpunkt 39 °C
Färg Lila
pH 2.5
Fysisk form Fast
Kvantitet 500 g
Förpackning Pulverburk av plast
Formel vikt 482,19 g/mol