Läs mer
Ammoniumjärn(III) sulfatdodekahydrat, Puriss. p.a., ACS Reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., 99,0-102,0%, kristallin, svagt violett, Solstice
Produktkod. 15623230 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
50 kg
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15623230 500 g 500g
15613230 2.5 kg 2.5kg
15633230 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15623230 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 31111500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    620.00 SEK
    564.82 SEK / 500g
    Save 55.18 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-03-2027
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., 99,0-102,0 %, kristallin, lätt violett
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7783-83-7
Molekylformel FeH28NO20S2
Molekylvikt (g/mol) 482.176
InChI-nyckel LCPUDZUWZDSKMX-UHFFFAOYSA-K
Synonym ammonium ferric sulfate, ferric ammonium sulfate dodecahydrate, iron ammonium sulfate dodecahydrate, sulfuric acid, ammonium iron 3+ salt 2:1:1 , dodecahydrate, ferric ammonium sulfate, acs, azanium iron 3+ disulfate dodecahydrate, ferric iron ammonium dodecahydrate disulfate, azanium iron +3 cation disulfate dodecahydrate, ammonium iron iii sulfate dodecahydrate, acs 100g
PubChem CID 197097
IUPAC-namn azan;järn(3+);disulfat;dodekahydrat
LEDER [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Fe+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium Iron(Iii) Sulfate Dodecahydrate
Namnnotering Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Färg Violett
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 500 g
Linjär formel NH4Fe(SO4)2 · 12H2O
MDL-nummer MFCD00150004
UN-nummer NONH for all modes of transport
Löslighetsinformation Enligt vatten, 10 g/dL
Formel vikt 482,19 g/mol
Procent renhet 99 till 102 %
Kvalitet ACS/puriss. pa