Läs mer
Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate, MilliporeSigma™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate |
| Fysisk form | Solid |
| Kvantitet | 50 kg |
| Löslighetsinformation | Soluble in water: 1240g/L at 25°C |
| Formel vikt | 482.19 |
| Kvalitet | ACS |
| Odör | Odorless |
| Förpackning | Fibre carton |