Specifikationer
| Kokpunkt | 230°C |
| Smältpunkt | 39°C |
| Färg | Purple |
| pH | 2.5 |
| Fysisk form | Solid |
| Kvantitet | 500 g |
| Formel vikt | 482.19g/mol |
| Förpackning | Plastic powder jar |