Läs mer
Ammoniumjärn(III)sulfatlösning volumetrisk, 0,1 M (NH4)Fe(SO4)2, Honeywell Fluka™
Beskrivning
Honeywells ´högkvalitativa titreringsprodukter täcker hela titreringsarbetsflödet och inkluderar:
- Lösningar för volymetrisk titrering (syror, baser eller salter)
- Buffertar tillgängliga som koncentrat eller färdiga att använda
- Reagenser för komplexometri:
- Aminopolykarboxylsyror (EDTA/NTA-analoger)
- Maskeringsmedel
- Indikatorer för volymetriska och komplexometriska titreringar
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium iron(III) sulfate solution |
| CAS | 10138-04-2 |
| Kvantitet | 1 L |
| MDL-nummer | MFCD00012019 |
| UN-nummer | UN3264 |
| Formel vikt | 266.01g/mol |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Ammonium iron(III) sulfate solution
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid, Ammonium iron bis(sulphate)