Läs mer
Ammonium L-(+)-tarrat, 98 %
Produktkod. 11343387
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11343387 250 g 250g
11333387 50 g 50g
11323387 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11343387 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 017658.30
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 3164-29-2 | C4H12N2O6 | 184,15 g/mol
Ammonium L-(+)-tartrat används inom textil- och läkemedelsindustrin. Det används också för att studera proteinstrukturanalys, biokemikalier och reagens, biologiska buffertar, kelatorer och proteomik. Det fungerar som en kvävekälla i biologiska applikationer och cellodlingsmedia. Vidare används det i studien av kristalloptimeringsforskning och preliminär diffraktionsdataanalys av Smad1 MH1-domänen bunden till ett palindromiskt SBE-DNA-element.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3164-29-2
Molekylformel C4H12N2O6
Molekylvikt (g/mol) 184.15
MDL-nummer MFCD00013073
InChI-nyckel NGPGDYLVALNKEG-OLXYHTOASA-N
Synonym ammonium d-tartrate, diammonium l-+-tartrate, l-tartaric acid, ammonium salt, unii-ji8ud88354, diammonium l-tartrate, r-2,3-dihydroxybutanedioic acid diammonium salt, ammonium tartrate dibasic, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-2r,3r-, diammonium salt, ammonium l-+-tartrate, diammonium 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinate
PubChem CID 13652278
ChEBI CHEBI:63075
IUPAC-namn (2R,3R)-2,3-dihydroxibutandisyradiamin
LEDER N.N.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium-L-tartrate
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 250 g
Beilstein 6120352
Löslighetsinformation Löslig i vatten och alkohol.
Formel vikt 184.15
Känslighet Hygroskopisk
Densitet 1.6
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.