missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ammonium m-Cresol-4,6-disulfonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium m-Cresol-4,6-disulfonate |
| CAS | 2702366-48-9 |
| Molekylformel | C7 H7 O4 S . H4 N |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Ammonium 2-Hydroxy-4-methylbenzenesulfonate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8O4S.H3N/c1-5-2-3-7(6(8)4-5)12(9,10)11;/h2-4,8H,1H3,(H,9,10,11);1H3 |
| LEDER | [NH4+].Cc1ccc(c(O)c1)S(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | azanium;2-hydroxy-4-methylbenzenesulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 205.232 |
| Formel vikt | 205.041 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?