Läs mer
Ammoniummagnesiumfosfathexahydrat, 98 %
Produktkod. 11478107
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11478107 500 g 500g
11468107 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11478107 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17497.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1310.70 SEK
    1069.65 SEK / 500g
    Save 241.05 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 13478-16-5 | H16MgNO10P | 245,404 g/mol
Det används som farmaceutiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används som farmaceutiska mellanprodukter.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Säkerställ ordentlig ventilation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13478-16-5
Molekylformel H16MgNO10P
Molekylvikt (g/mol) 245.404
MDL-nummer MFCD00150461
InChI-nyckel CKMXBZGNNVIXHC-UHFFFAOYSA-L
Synonym unii-aw3ejl1462, magnesium ammonium phosphate hexahydrate, acmc-20alsk, magnesium 2+ ion ammonium hexahydrate phosphate, magnesium 2+ ammonium hexahydrate phosphate, 7785-21-9 h3po4-ammonium-magnesium 1:1:1
PubChem CID 10220511
IUPAC-namn azanium;magnesium;fosfat;hexahydrat
LEDER [NH4+].O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])[O-].[Mg+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium magnesium phosphate hexahydrate
Kvantitet 500 g
Densitet 1.711
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 245,41 (137,32 vattenfria vatten)
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium magnesium phosphate hexahydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Phosphoric acid, ammonium magnesium salt
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.