Läs mer
Ammonium magnesium phosphate hydrate, 99.999% (metals basis)
Produktkod. 11355118
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11355118 50 g 50g
11365118 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11355118 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044053.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7785-21-9 | H4MgNO4P | 137.31 g/mol
Ammoniummagnesiumfosfathydrat allmän användning i farmaceutiska intermediärer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7785-21-9
Molekylformel H4MgNO4P
Molekylvikt (g/mol) 137.31
MDL-nummer MFCD00050358
InChI-nyckel MXZRMHIULZDAKC-UHFFFAOYSA-L
Synonym unii-76yp0j930v, magnesium ammonium phosphate, ammonium magnesium phosphate hydrate, ammonium magnesium orthophosphate, phosphoric acid, ammonium magnesium salt, azanium magnesium phosphate, phosphoric acid, ammonium magnesium salt 1:1:1, magnesium 2+ ammonium phosphate, magnesium 2+ ion ammonium phosphate, ammonium magnesium phosphate nh4 mg po4
PubChem CID 178727
LEDER [NH4+].[Mg++].[O-]P([O-])([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium magnesium phosphate hydrate
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Löslighetsinformation Soluble in water.
IUPAC-namn magnesium(2+) ammoniumfosfat
Formel vikt 137.32 (Anhydrous)
Procent renhet 99.999%
Densitet 1.711 g/mL
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.