Läs mer
Mettler Toledo™ DX Serie ISE halvcellsmembransats: DX218-NH -4+
Beskrivning
Innehåller
Membran, elektrolytlösning, en identifieringsring (ID-ring) och en adapterhylsa som passar alla Mettler Toledo titreringsstativ
Montera membranet på skaftet på din ISE-halvcell och du har en ny ISE!
- Mätjon: NH 4+
- Mätområde: 1 till 4 x 10 -7 mol/L
- Temperaturområde: 0° till 50 °C
- Optimalt pH-område: 2 till 9
- Typ av membran: Polymer
- Skaftmaterial: POM/PVC
- Elektrolyt för referenselektrod: 2 mol/L MgSO 4
- ISA-lösning: 0,5 mol/L MgSO4
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Ammoniummembransats |
| Typ av fyllningslösning | 0,5 mol/L MgS04 (ISA) |
| För användning med (applikation) | Ingold Ammonium ISE med 3 membran |
| Material | Membran: Polymer; Axel: POM/PVC |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C till 50 °C |
| pH-intervall | 2 till 9 |
| Koncentration Mätområde | 1 till 4 x 10-7 mol/L |