Läs mer
Ammonium Metavanadate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10600151 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10600151 100 g 100g
10610151 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10600151 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A/5680/48
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 7803-55-6
Molekylformel H4NO3V
Molekylvikt (g/mol) 116.98
MDL-nummer MFCD00011430
InChI-nyckel YBVKNHXQSRDWAA-UHFFFAOYSA-M
IUPAC-namn vanadiumoylol amine
LEDER N.O[V](=O)=O
Specifikationer
Smältpunkt 200°C
Färg Green
Fysisk form Solid
Kvantitet 100 g
Formel vikt 116.98g/mol
Förpackning Plastic powder jar