Läs mer
Ammoniummetavanadat, Honeywell Fluka™
Produktkod. 16685793 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
:
25 kg
Produktkod.
16685793 25 kg
1 options
Produktkod. 16685793 Leverantör Honeywell Fluka Leverantörsnummer 3115325KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium metavanadate
Smältpunkt 200°C (Decomposes before melting)
CAS 7803-55-6
Färg Ljusgul
CAS Max % 1
pH 7
Kvantitet 25 kg
Molekylformel H4NO3V
Linjär formel NH4VO3
MDL-nummer MFCD00011430
Synonym Ammonium vanadate(V)
InChI-nyckel YBVKNHXQSRDWAA-UHFFFAOYSA-M
LEDER N.O[V](=O)=O
IUPAC-namn vanadiumoylolamin
Molekylvikt (g/mol) 116.98
Kvalitet ACS
Densitet 2.3 g/cm3 (20°C)