Läs mer
Ammonium Metavanadate, puriss. p.a. ACS Reagent, ≥99.0% (RT), Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka ProdukterBeskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium Metavanadate |
| Smältpunkt | 200°C |
| Färg | Beige-Yellow to White |
| pH | 7 (at 5.10g/L) |
| Kvantitet | 25 g |
| Linjär formel | NH4VO3 |
| UN-nummer | UN2859 |
| Formel vikt | 116.98g/mol |
| Procent renhet | ≥99.0% (RT) |
| Kvalitet | ACS/puriss. p.a. |
| Visa mer |