Läs mer
Ammonium metavanadate, Puriss. p.a., Reag. Ph. Eur., ≥99.5%, Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka ProdukterBeskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium Metavanadate |
| Namnnotering | Reag. Ph. Eur. |
| Kvantitet | 100 g |
| Linjär formel | NH4VO3 |
| UN-nummer | 2859 |
| Formel vikt | 116.98g/mol |
| Procent renhet | ≥99.5% |
| Kvalitet | puriss. p.a. |
| Förpackning | Plastic Bottle |
| Densitet | 2.32g/cm3at 25°C |