Läs mer
Ammonium metavanadate, Puriss. p.a., Reag. Ph. Eur., ≥99.5%, Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka ProdukterBeskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium metavanadate |
| Namnnotering | Puriss. p.a., Reag. Ph. Eur., ≥99.5% |
| CAS Max % | 100.0000% |
| Kvantitet | 50 kg |
| Linjär formel | Ba(OH)2 · 8H2O |
| UN-nummer | UN2859 |
| Formel vikt | 116.98 |
| Procent renhet | >99.5% |
| Kvalitet | puriss. p.a. |
| Förpackning | Fiberboard Box |
| Visa mer |