Läs mer
Ammoniummetavanadat, ('vitt till ljusgult pulver), MP Biomedicals
Produktkod. 11498881 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11498881 500 g 500g
1 options
Produktkod. 11498881 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215477590
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium Metavanadate
CAS 7803-55-6
Färg Vitt till gult
Kvantitet 500 g
Molekylformel H4NO3V
MDL-nummer MFCD00011430
Synonym ammonium metavanadate, ammonium vanadate v, ammonium monovanadate, unii-fl85px638g, vanadate vo31-, ammonium, vanadate vo31-, ammonium 1:1, ammonium vanadium oxide, ammoniummetavanadate, vanadic acid, hvo3 , ammonium salt, ammonium meta-vanadate
InChI-nyckel YBVKNHXQSRDWAA-UHFFFAOYSA-M
LEDER N.O[V](=O)=O
IUPAC-namn vanadiumoylolamin
Molekylvikt (g/mol) 116.98
PubChem CID 516859
Formel vikt 117