Läs mer
Ammonium Molybdate Tetrahydrate, ACS Reagent Grade, Ricca Chemical
Produktkod. 31749658
Change view
Kvantitet:
500 g
Produktkod. Kvantitet
31749658 500 g
1 options
Produktkod. 31749658 Leverantör Ricca Chemical Company Leverantörsnummer RDCA0450500B1
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium Molybdate
CAS 12054-85-2
Färg Green-Yellow to White
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Fysisk form Crystals
Kvantitet 500 g
Molekylvikt (g/mol) 1235.86 g/mol
Procent renhet 81,0 till 83,0 %
Kvalitet ACS
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 4-Hydrate
Förpackning White Poly Wide Mouth Bottle