Läs mer
Ammonium Molybdate, 4-Hydrate, Crystal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Handla allt J.T.Baker ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium Molybdate |
| Namnnotering | 4-Hydrate |
| CAS | 12054-85-2 |
| Fysisk form | Crystals |
| Kvantitet | 500 g |
| Molekylformel | (NH4)6Mo7O24·4H2O |
| Formel vikt | 1235.86 |
| Kvalitet | BAKER ANALYZED™ ACS Reagent |
| Förpackning | Poly Bottle |
| Densitet | 1L = 2.50kg |