Läs mer
Ammonium molybdate (di), 4% w/v aq. soln.
Produktkod. 11363677
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11363677 1 L 1 L
11475020 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11363677 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 035578.K2
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 27546-07-2 | H2MoO4 | 161.96 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27546-07-2
Molekylformel H2MoO4
Molekylvikt (g/mol) 161.96
MDL-nummer MFCD00010882
InChI-nyckel VLAPMBHFAWRUQP-UHFFFAOYSA-L
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium molybdate (di)
Koncentration 4% w/v aq. soln.
Formel vikt 339.95
Kvantitet 1 L
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.