Läs mer
Ammonium molybdate (di), 4% w/v aq. soln.
Produktkod. p-7050093
Kvantitet:
500 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
500ml
Produktkod. 11475020
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035578.AP
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 27546-07-2 | H2MoO4 | 161.96 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27546-07-2
Molekylformel H2MoO4
Molekylvikt (g/mol) 161.96
MDL-nummer MFCD00010882
InChI-nyckel VLAPMBHFAWRUQP-UHFFFAOYSA-L
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium molybdate (di)
Koncentration 4% w/v aq. soln.
Formel vikt 339.95
Kvantitet 500 mL
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.