Läs mer
Ammonium molybdate (di), Mo 56.5%
Produktkod. 11316628
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11316628 50 g 50g
11336628 250 g 250g
11326628 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11316628 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012215.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 27546-07-2 | H2MoO4 | 161.96 g/mol
Ammoniummolybdat (di) används som pigment, jordbruksgödsel, färgsjöar och tygbrandskyddsmedel. Det används också som råmaterial för tillverkning av molybdentråd, keramiska glasyrer och andra molybdenföreningar. Vidare används det i fotografi, keramik och färger. Det används också reagens för analys såväl som vid bestämning av fosfor i analytisk kemi. Dessutom används den som katalysator inom den petrokemiska industrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27546-07-2
Molekylformel H2MoO4
Molekylvikt (g/mol) 161.96
MDL-nummer MFCD00010882
InChI-nyckel VLAPMBHFAWRUQP-UHFFFAOYSA-L
Synonym Ammonium dimolybdate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium molybdate (di)
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 339.95
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Mo 56.5%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.