Läs mer
Ammoniummolybdat (para)hydrat, Puratronic™ , 99,999 % (metallbas exklusive W), W 300 ppm max, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11356927
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11356927 5 g 5g
11366927 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11356927 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010811.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2127839-79-4 | H24Mo7N6O24 | 1163.85 g/mol
Den används för keramik, dekoration, galvanisering, fixering av metaller, gödningsmedel, fotografering och som en negativ färg i elektronmikroskopi. Det används också vid tillverkning av molybden. Det är ett användbart reagens för att detektera och bestämma fosfater, arsenater, bly och vissa alkaloider. Det är användbart vid framställning av katalysatorer för avsvavlings- och dehydreringsreaktioner. Ammoniummolybdat har rapporterats kontrollera polykondensationsreaktioner och minska krympningsvärdena för metakaolinbaserade geopolymerer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2127839-79-4
Molekylformel H24Mo7N6O24
Molekylvikt (g/mol) 1163.85
MDL-nummer MFCD00064633
InChI-nyckel MISTUIVWPMGXFX-UHFFFAOYSA-T
Synonym hexaammonium molybdate, ammoniummolybdatehydrate, nh4 6mo7o4
PubChem CID 71306766
IUPAC-namn hexaazanium;dioxid(dioxo)molybden
LEDER [NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+].O=[Mo]123(=O)O[Mo]45(=O)(=O)O[Mo]67(=O)(=O)O[Mo]89(=O)(=O)O[Mo]%10%11(=O)(=O)O[Mo]%12(=O)(=O)(O1)[O+]2[Mo]([O+]34)([O+]56)([O+]%10%12)([O+]78)[O+]9%11
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium molybdate (para) hydrate
Smältpunkt ∽190°C (decomposition)
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 99.999% (Metal basis)
Löslighetsinformation Freely soluble in water.
Formel vikt 1163.79 (Anhydrous)
Utseende Powder
Densitet 2.498 g/cm3
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.