Läs mer
Ammoniummolybdat (para) tetrahydrat, 99 %
Produktkod. 11484814
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11484814 50 g 50g
11494814 250 g 250g
11474814 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11484814 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13766.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 12054-85-2 | (NH4)6Mo7O24·4H2O
Ammoniummolybdattetrahydrat används i stor utsträckning i kryonegativ färgning som hjälper till att visualisera partiklar samtidigt som provet bevaras. Det används som en katalysator för att avsvavla tiofen och dess derivat. Det fungerar som ett analytiskt reagens för att mäta mängden fosfater, silikater, arsenater och bly i en vattenlösning. Det används också vid galvanisering, i gödningsmedel för grödor och vid framställning av molybdenmetall och keramik. Det används som ett smärtstillande medel inom det medicinska området.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Ammoniummolybdattetrahydrat används i stor utsträckning i kryonegativ färgning som hjälper till att visualisera partiklar samtidigt som provet bevaras. Det används som en katalysator för att avsvavla tiofen och dess derivat. Det fungerar som ett analytiskt reagens för att mäta mängden fosfater, silikater, arsenater och bly i en vattenlösning. Det används också vid galvanisering, i gödningsmedel för grödor och vid framställning av molybdenmetall och keramik. Det används som ett smärtstillande medel inom det medicinska området.
Löslighet
Lösligt i vatten. Olösligt i alkohol.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12054-85-2
Molekylformel (NH4)6Mo7O24·4H2O
MDL-nummer MFCD00167059
Synonym Ammonium heptamolybdate tetrahydrate; Ammonium paramolybdate tetrahydrate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium molybdate (para) tetrahydrate
Smältpunkt ∼190 °C (dekomposition)
Kvantitet 50 g
Densitet 2.498
Merck Index 14,533
Löslighetsinformation Löslig i vatten. Olöslig i alkohol.
Formel vikt 1235,86 (1163,79 vattenfattig)
Procent renhet 99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium molybdate (para) tetrahydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.