Läs mer
Ammoniummolybdat (para) tetrahydrat, 99 %
Description
Ammoniummolybdattetrahydrat används i stor utsträckning i kryonegativ färgning som hjälper till att visualisera partiklar samtidigt som provet bevaras. Det används som en katalysator för att avsvavla tiofen och dess derivat. Det fungerar som ett analytiskt reagens för att mäta mängden fosfater, silikater, arsenater och bly i en vattenlösning. Det används också vid galvanisering, i gödningsmedel för grödor och vid framställning av molybdenmetall och keramik. Det används som ett smärtstillande medel inom det medicinska området.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ammoniummolybdattetrahydrat används i stor utsträckning i kryonegativ färgning som hjälper till att visualisera partiklar samtidigt som provet bevaras. Det används som en katalysator för att avsvavla tiofen och dess derivat. Det fungerar som ett analytiskt reagens för att mäta mängden fosfater, silikater, arsenater och bly i en vattenlösning. Det används också vid galvanisering, i gödningsmedel för grödor och vid framställning av molybdenmetall och keramik. Det används som ett smärtstillande medel inom det medicinska området.
Löslighet
Lösligt i vatten. Olösligt i alkohol.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Ammonium molybdate (para) tetrahydrate |
| Smältpunkt | ∼190 °C (dekomposition) |
| Kvantitet | 250 g |
| Densitet | 2.498 |
| Merck Index | 14,533 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten. Olöslig i alkohol. |
| Formel vikt | 1235,86 (1163,79 vattenfattig) |
| Procent renhet | 99% |
Safety and Handling
- Ammonium molybdate (para) tetrahydrate
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P330-Skölj munnen.
- P403-Förvaras på väl ventilerad plats.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Ammonium heptamolybdate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.