Läs mer
Ammoniummolybdat (para) tetrahydrat, ACS, 81–83 % som MoO{3}
Produktkod. 11341878
Change view
Kvantitet:
50 g
100 g
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2kg
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11341878 50 g 50g
11351878 100 g 100g
11321878 500 g 500g
11331878 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11341878 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011831.18
Request Bulk or Custom Format
Ammoniummolybdat (para) tetrahydrat, H24Mo7N6O24,4H2O, CAS-nummer-12054-85-2, Ammoniumparamolybdat, 2 kg, Pulver, 81-83%, 2,498, 234-722-4, 1235,86 (1163,79 Vattenfritt), ACS, H302-H315-H319-H335, P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P301c | | CAS: 12054-85-2 | H24Mo7N6O24·4H2O
Ammoniummolybdat (para)tetrahydrat, används vid fotografering, analytiskt laboratorie-reagens för fosfat-, bly-, arsenatbestämning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12054-85-2
Molekylformel H24Mo7N6O24·4H2O
MDL-nummer MFCD00167059
Synonym Ammonium paramolybdate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium molybdate (para) tetrahydrate
Färg Pulver
Namnnotering (para) tetrahydrate
Smältpunkt ∽190°C (decomposition)
Analysprocentintervall 81-83%
Densitet 2.498 g/cm3
Löslighetsinformation Soluble in water (1:2 ratio). Insoluble in alcohol
Formel vikt 1235.86 (1163.79 Anhydrous)
Kvalitet ACS
Odör Odorless
Kvantitet 50 g
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.