Läs mer
Ammonium Molybdate R2 lösning EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12940354 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12940354 1000 mL 1000ml
1 options
Produktkod. 12940354 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer RP 016 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1850.00 SEK
    1438.97 SEK / 1000ml
    Save 411.03 SEK
    22% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Farmakopéreagenser är avsedda att användas i farmakopétester och monografier, producerade under en GMP kompatibla ISO 9001 kvalitetsledningssystem enligt relevant farmakopéspecifikation, med användning av farmakopéns reagenskvalitetskomponenter och vatten som uppfyller relevanta farmakopémonografikrav för renat vatten. Vissa farmakopéstandarder är också ackrediterade enligt ISO 17025 och ISO Guide 43.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium molybdate solution
Förpackning Flaska
CAS 12054-85-2, 7732-18-5
Anteckningar om renhetsgrad EUR Ph Ref: 1005703
Molekylformel H6MoNO2
Synonym Molybdic acid ammonium salt tetrahydrate, Hexammonium heptamolybdate 4-hydrate
InChI-nyckel XCOMAVCHADVANQ-UHFFFAOYSA-O
LEDER [NH4+].O.[O--].[Mo]
IUPAC-namn ammoniumhydrat molybdenoxidandiid
Molekylvikt (g/mol) 148.00
PubChem CID 3084102  
Kvantitet 1000 mL
Kvalitet Eu. Ph.
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • Ammonium molybdate solution R2. European Pharmacopoeia Ref: 1005703. (RP 016)