Läs mer
Ammoniummolybdattetrahydrat, ACS-reagens, 81,0–83,0 % MoO3O-bas, Solstice
Produktkod. 16635933
Change view
25 kg
Produktkod.
16635933 25 kg
1 options
Produktkod. 16635933 Leverantör Fluka Leverantörsnummer A730225KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    126740.00 SEK
    116192.30 SEK / 25kg
    Save 10547.70 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med konsistens, renhet och noggrannhet säkerställd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium molybdate tetrahydrate
CAS 12054-85-2
Kvantitet 25 kg
Molekylformel H6MoNO2
InChI-nyckel XCOMAVCHADVANQ-UHFFFAOYSA-O
LEDER [NH4+].O.[O--].[Mo]
IUPAC-namn ammoniumhydrat molybdenoxidandiid
Molekylvikt (g/mol) 148.00