Läs mer
Ammoniummolybdattetrahydrat, ACS-reagens, Solstice
Produktkod. 15657670
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2.5kg
500g
Paket med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15657670 500 g 500g
15627670 100 g 100g
15637670 1 kg 1kg
15647670 2.5 kg 2.5kg
15667670 6 x 500 g Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15657670 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer A7302500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3640.00 SEK
    3334.17 SEK / 500g
    Save 305.83 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-05-2027
ACS-reagens, 81,0-83,0 % MoO3O- basis
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12054-85-2
MDL-nummer MFCD00167059
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium molybdate tetrahydrate
Fysisk form Crystalline Powder
Kvantitet 500 g
Linjär formel (NH4)6Mo7O24 · 4H2O
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 1235,86 g/mol
Procent renhet 81.0 to 83.0%
Kvalitet ACS-reagens
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 81 to 83% (MoO3 basis)
Densitet 2,498 g/ml vid 25 °C