Läs mer
Ammoniummolybdattetrahydrat, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10010020 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
250g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10010020 100 g 100g
10468970 250 g 250g
10725901 500 g 500g
10191890 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10010020 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A/5760/48
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
H24MO7N6O24.4H2O, CAS-nummer-12054-85-2, 500 g, vit, 1235,86 g/mol, 190 grader C, 167059, pulverburk av plast, 5,0 till 5,5, fast
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12054-85-2
Molekylformel H6MoNO2
Molekylvikt (g/mol) 148.00
MDL-nummer 167059
InChI-nyckel XCOMAVCHADVANQ-UHFFFAOYSA-O
IUPAC-namn ammoniumhydrat molybdenoxidandiid
LEDER [NH4+].O.[O--].[Mo]
Specifikationer
Smältpunkt 190 °C
Färg Vitt
pH 5.0 till 5.5
Fysisk form Fast
Kvantitet 100 g
Formel vikt 1235,86 g/mol
Förpackning Pulverburk av plast
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium molybdate(VI) tetrahydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.