Läs mer
Ammoniummolybdattetrahydrat, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterBeskrivning
H24MO7N6O24.4H2O, CAS-nummer-12054-85-2, 500 g, vit, 1235,86 g/mol, 190 grader C, 167059, pulverburk av plast, 5,0 till 5,5, fast
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 190°C |
| Färg | Vitt |
| pH | 5.0 to 5.5 |
| Fysisk form | Fast |
| Kvantitet | 1 kg |
| Formel vikt | 1235.86g/mol |
| Förpackning | Pulverburk av plast |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Ammonium molybdate(VI) tetrahydrate
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.