Läs mer
Ammonium Molybdate Tetrahydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10715901 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
100 g
250 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
500g
Produktkod. 10715901
Brand: Fisher Chemical A/5720/48
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ammonium Molybdate Tetrahydrate, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12054-85-2
Molekylformel H6MoNO2
Molekylvikt (g/mol) 148.00
MDL-nummer 167059
InChI-nyckel XCOMAVCHADVANQ-UHFFFAOYSA-O
IUPAC-namn ammonium hydrate molybdenum oxidandiide
LEDER [NH4+].O.[O--].[Mo]
Specifikationer
Smältpunkt 190°C
Färg White
pH 5.0 to 5.5
Fysisk form Solid
Kvantitet 100 g
Formel vikt 1235.86g/mol
Förpackning Plastic powder jar
Produktbeteckning
  • Ammonium molybdate(VI) tetrahydrate