Läs mer
Ammoniummolybdattetrahydrat, För ACS-analys, 81 till 83 % MoO3, MP Biomedicals™
Produktkod. 11422782 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11422782 100 g 100g
11432782 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11422782 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215249780
Kemiska identifierare
CAS 12054-85-2
Molekylformel (NH4)6 Mo7O24·4H2O
Synonym Molybdic acid ammonium salt tetrahydrate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium molybdate tetrahydrate
Namnnotering For ACS analysis
Färg Vitt
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 81 to 83% MoO3
Formel vikt 1235.86
Densitet 2.87g/mL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium Molybdate Tetrahydrate, ACS
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H413-Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ammonium molybdate tetrahydrate