Läs mer
Ammoniummolybdattetrahydrat, För ACS-analys, 81 till 83 % MoO3, MP Biomedicals™
Handla allt MP Biomedicals ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium molybdate tetrahydrate |
| Namnnotering | För ACS-analys |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Kristallint pulver |
| Kvantitet | 500 g |
| Analysprocentintervall | 81 till 83 % MoO3 |
| Formel vikt | 1235.86 |
| Densitet | 2.87g/mL |