Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium Molybdate Tetrahydrate |
| CAS | 12054-85-2 |
| Fysisk form | Kristallint pulver |
| Kvantitet | 1 kg |
| Molekylformel | (NH4)6Mo7O24.4H2O |
| Synonym | Ammonium heptamolybdate tetrahydrate, Molybdic acid ammonium salt tetrahydrate |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten (1g/ml). |
| Formel vikt | 1235.86 |
| Kvalitet | ACS |