Läs mer
Ammoniummolybdattetrahydrat, puriss. pa ACS-reagens, Honeywell Fluka™
Beskrivning
- Ledt branschen i över 65 år
- Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium Molybdate Tetrahydrate |
| Kvantitet | 100 g |
| Linjär formel | (NH4)6Mo7O24 · 4H2O |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vikt | 1235.86g/mol |
| Procent renhet | ≥99% (T) |
| Kvalitet | ACS/puriss. pa |
| Förpackning | Plastflaska |
| Densitet | 2.498g/mL at 25°C |