Läs mer
Ammoniummolybdattetrahydrat, puriss. p.a. ACS Reagens, Solstice
Beskrivning
- Ledande inom branschen i över 65 år
- Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium Molybdate Tetrahydrate |
| Fysisk form | Solid |
| Kvantitet | 500 g |
| Linjär formel | (NH4)6Mo7O24 · 4H2O |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vikt | 1235,86 g/mol |
| Procent renhet | ≥99 % (T) |
| Kvalitet | ACS/puriss. pa |
| Förpackning | Plastflaska |
| Densitet | 2,498 g/ml vid 25 °C |