Läs mer
Ammoniummolybdat, TRC
Produktkod. 30337266
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30337266 5 g
1 options
Produktkod. 30337266 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6349285G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium Molybdate
CAS 13106-76-8
Kvantitet 5 g
Molekylformel (NH4)2MoO4
Synonym Ammonium Molybdate, Ammonium Molybdenum Oxide, Diammonium Molybdate, Diammonium Molybdate, Diammonium Tetraoxomolybdate, Molybdic Acid Diammonium Salt
InChI formel InChI=1S/Mo.2H3N.4O/h;2*1H3;;;;/q-2;;;;;;/p+2
LEDER [NH4+].[NH4+].O=[Mo-2](=O)(=O)=O
IUPAC-namn diammonium; tetraoxomolybden(2-)
Molekylvikt (g/mol) 196.01
Formel vikt 197.9538