Läs mer
Ammoniummolybdat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium Molybdate |
| CAS | 13106-76-8 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Molekylformel | (NH4)2MoO4 |
| Synonym | Ammonium Molybdate, Ammonium Molybdenum Oxide, Diammonium Molybdate, Diammonium Molybdate, Diammonium Tetraoxomolybdate, Molybdic Acid Diammonium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/Mo.2H3N.4O/h;2*1H3;;;;/q-2;;;;;;/p+2 |
| LEDER | [NH4+].[NH4+].O=[Mo-2](=O)(=O)=O |
| IUPAC-namn | diammonium; tetraoxomolybden(2-) |
| Molekylvikt (g/mol) | 196.01 |
| Formel vikt | 197.9538 |