Läs mer
Ammoniummolybdat(VI) tetrahydrat, 99+%, för analys
Produktkod. 10226980 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10226980 500 g Plastflaska 500g
10318060 100 g Plastflaska 100g
11944331 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10226980 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 205855000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 12054-85-2 | H24Mo7N6O24·4H2O | 1235,86 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens för analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12054-85-2
Molekylformel H24Mo7N6O24·4H2O
Molekylvikt (g/mol) 1235.86
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium molybdate(VI) tetrahydrate
Smältpunkt 190,0 °C
Färg Vitt
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 99% min
Linjär formel (NH4)6Mo7O24·4H2O
Merck Index 15,53
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 400 g/L (20 °C). Andra lösligheter: praktiskt taget olösliga i alkohol
Formel vikt 1235.86
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Analytisk
Förpackning Plastflaska
Densitet 2.49, 2.4900g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium molybdate(VI) tetrahydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium molybdate(VI) tetrahydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.