Läs mer
Ammoniummolybdat(VI) tetrahydrat, ACS-reagens
Produktkod. 10792402 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10792402 5 g Glasflaska 5g
10773223 100 g Plastflaska 100g
10792592 500 g Glasflaska 500g
10562714 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10792402 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 423310050
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 12054-85-2 | H24Mo7N6O24·4H2O | 1235,86 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12054-85-2
Molekylformel H24Mo7N6O24·4H2O
Molekylvikt (g/mol) 1235.86
MDL-nummer MFCD00167059
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium molybdate(VI) tetrahydrate
Smältpunkt 190 °C
Färg Vitt
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 5 g
Förpackning Glasflaska
Densitet 2.49, 2.4900g/mL
Nedbrytningsinformation >150 °C
Linjär formel (NH4)6Mo7O24·4H2O
Merck Index 15, 530
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 400 g/L (20 °C). Andra lösligheter: praktiskt taget olösliga i alkohol
Formel vikt 1235.86
Procent renhet 81,0 till 83,0 % (MoO3)
Kvalitet ACS-reagens
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.