Läs mer
Ammoniummolybdat(VI)tetrahydrat, ACS-reagens, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-45577 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
5g
Produktkod. 10792402
Brand: Thermo Scientific Acros 423310050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 12054-85-2 | H24Mo7N6O24·4H2O | 1235.86 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12054-85-2
Molekylformel H24Mo7N6O24·4H2O
Molekylvikt (g/mol) 1235.86
MDL-nummer MFCD00167059
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium molybdate(VI) tetrahydrate
Smältpunkt 190°C
Färg Vitt
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 5 g
Linjär formel (NH4)6Mo7O24·4H2O
Merck Index 15, 530
Löslighetsinformation Solubility in water: 400g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Formel vikt 1235.86
Procent renhet 81.0 to 83.0% (MoO3)
Kvalitet ACS-reagens
Förpackning Glasflaska
Densitet 2.49, 2.4900g/mL
Nedbrytningsinformation >150°C
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.