Läs mer
Ammoniumnitrat, 99+%, för analys
Produktkod. 10413482 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Plastflaska
Produktkod. Kvantitet Förpackning
10413482 100 g Plastflaska
1 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10413482 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 205861000
 Begränsad artikel
I lager
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Ammoniumnitrat, 99+%, H4N2O3, CAS-nummer-6484-52-2, ammoniumnitricum, ammoniumsalpeter, Merco Prills, Herco Prills, salpetersyra, salpetersyra, salmoniumsalt, nitram, nitrat amonico, ammoniaknitrat, tysk salpeter, ammoniumnitrat, 500g, 210,0 grader. C, CHEBI:63038, 5 ppm max, 5 ppm max., Vit, 1,7200g/ml | CAS: 6484-52-2 | H4N2O3 | 80,04 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Acros Organics . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
För analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6484-52-2
Molekylformel H4N2O3
Molekylvikt (g/mol) 80.04
MDL-nummer MFCD00011425
InChI-nyckel DVARTQFDIMZBAA-UHFFFAOYSA-O
Synonym ammonium nitrate, nitram, ammonium nitricum, ammonium saltpeter, nitrate of ammonia, nitric acid ammonium salt, nitrato amonico, herco prills, german saltpeter, merco prills
PubChem CID 22985
ChEBI CHEBI:63038
LEDER [NH4+].[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kokpunkt 210,0 °C
Kemiskt namn eller material Ammonium nitrate
Smältpunkt 169,0 °C
Namnnotering P.A.
Färg Vitt
pH 4,5 till 6 (5 % soln vid 20 °C)
Fysisk form Fästa kristaller
Kvantitet 100 g
Förpackning Plastflaska
Rester efter antändning 0,01% max. (som SO4)
Densitet 1.72, 1.7200g/mL
Analysprocentintervall 99+%
Linjär formel NH4NO3
Fieser 01,39; 15,14
Merck Index 15,531
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 190 g/100 ml (20 °C). Andra lösligheter: 1 g/20 ml alkohol, 1 g/8 ml metanol
IUPAC-namn azanium;nitrate
Formel vikt 80.04
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Analytisk
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ammonium nitrate
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Hazard Statement
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
RUO– Endast forskningsanvändning