Produktkod. 15627680
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod.
Kvantitet
Förpackning
Förpackningsstorlek
15627680
500 g
Poly Bottle
500g
15617680
2.5 kg
Poly Bottle
2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod.
15627680
Leverantör
Honeywell-Fluka
Leverantörsnummer
A9642500G
This item is currently unavailable or has been discontinued. View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Kemiska identifierare
CAS
6484-52-2
Molekylformel
H4N2O3
Molekylvikt (g/mol)
80.04
MDL-nummer
MFCD00011425
InChI-nyckel
DVARTQFDIMZBAA-UHFFFAOYSA-O
Synonym
ammonium nitrate, nitram, ammonium nitricum, ammonium saltpeter, nitrate of ammonia, nitric acid ammonium salt, nitrato amonico, herco prills, german saltpeter, merco prills
PubChem CID
22985
ChEBI
CHEBI:63038
IUPAC-namn
ammonium nitrate
LEDER
[NH4+].[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material
Ammonium nitrate
Smältpunkt
169°C
Färg
Colorless
pH
4.5 to 6 (at 20°C)
Kvantitet
500 g
Linjär formel
NH4 NO3
UN-nummer
UN1942
Formel vikt
0.84g/mol
Procent renhet
≥99%
Odör
Odorless
Förpackning
Poly Bottle
Utseende
Crystalline
Densitet
1.72g/cm3 at 20°C
Visa mer
Visa mindre
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår
Sekretesspolicy .