Läs mer
Ammoniumnitrat, ACS, 95% min, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11341749
Change view
Kvantitet:
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11341749 500 g 500g
11351749 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11341749 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012363.36
 Begränsad artikel
I lager
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
I gödselmedel, att producera lustgas
Det används inom jordbruket som ett gödselmedel med högt kväveinnehåll. Det är en av huvudkomponenterna i ammoniumnitrat/brännolja (ANFO). ANFO används vid kolbrytning, stenbrott, metallbrytning, hårfärger, färgämnen, friläggningsblandningar och byggnation. Det används också som oxidationsmedel i fasta raketbränslen.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6484-52-2
Molekylformel H4N2O3
Molekylvikt (g/mol) 80.04
MDL-nummer MFCD00011425
InChI-nyckel DVARTQFDIMZBAA-UHFFFAOYSA-O
Synonym ammonium nitrate, nitram, ammonium nitricum, ammonium saltpeter, nitrate of ammonia, nitric acid ammonium salt, nitrato amonico, herco prills, german saltpeter, merco prills
PubChem CID 22985
ChEBI CHEBI:63038
IUPAC-namn ammonium nitrate
LEDER [NH4+].[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kokpunkt 210 °C (dekomposition)
Kemiskt namn eller material Ammonium nitrate
Smältpunkt 170 °C
Namnnotering För analys ACS
Fysisk form Granuler
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 95% min
Densitet 1,72 °C
Löslighetsinformation Mycket löslig i vatten; löslig i alkohol och flytande ammoniak.
Formel vikt 80.04
Kvalitet ACS
Visa mer Visa mindre
RUO– Endast forskningsanvändning